Tlačiť
Laboratorní láhve, široké hrdlo, GLS 80® šroubovací závit, PROTECT
Dodávateľ: DWK Life Sciences
215-2074EA 260.05 EUR
215-2074 215-2071 215-2958 215-2853 215-2072 215-2073
Laboratorní láhve, široké hrdlo, GLS 80® šroubovací závit, PROTECT
Láhve Láhve skleněné
Průhledná láhev z borosilikátového skla třídy 3.3 s ochrannou úpravou DURAN®, PROTECT, se šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
  • těsné láhve, odolné proti poškrábání a roztříštění, vysoce průhledné
  • odolné v rozmezí teplot od -30 do +135 ° C
  • možné používat i v mikrovlnné troubě
  • sklo typu I podle USP, EP a JP
Ideální pro manipulaci s hodnotnými nebo nebezpečnými materiály. Plastové potažení (PU) poskytuje účinnou ochranu při běžné laboratorní práci a zachovává obsah, pokud se sklo poškodí. Kulaté, s graduací a speciálně vyvinutým GLS 80® závitem. Otevírání a uzavírání láhve je jednoduché díky mechanismu rychlého zavírání. 80 mm široký vnější průměr hrdla láhve umožňuje pohodlné a bezpečné plnění lahví práškem, pastou, granuláty a kapalinami. Velký otvor se přizpůsobí i velkoobjemovým nálevkám a umožňuje snadný přístup k lopatkám nebo špachtlím.
S vytištěným identifikačním kódem (šarže); certifikát šarže k dohledání na stránkách www.duran-group.com