Tlačiť
Mikrocentrifugy, chlazené, 5418 R
Dodávateľ: Eppendorf
EPPE5401000.010EA 5768.93 EUR
EPPE5401000.010 EPPE5401000.060
Mikrocentrifugy, chlazené, 5418 R
Centrifugy Mikrocentrifugy
Ideální pro centrifugaci malého počtu vzorků na vysoké standardy.
  • kompaktní přístroj s tichým chodem
  • praktický systém ovládání dvěma tlačítky
  • ve standardní výbavě je 18místný rotor, s ověřenou nepropustností aerosolů
  • tlačítko SHORT pro rychlé odstřeďování
  • automatické otevření víka po skončení běhu - předchází zahřátí vzorku a obsluha má okamžitý přistup do komory
Informace o dodávce: Dodáváno s rotorem FA-45-18-11.