hořčík, ribbon, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12811.14EA
174.68
EUR
12811.14
12811.15
12811.51
12811.A0
hořčík, ribbon, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
hořčík
Vzorec:
Mg Mw: 24,3 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085308 Číslo CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 ADR: 4.1,III |