Tlačiť
hořčík ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.125 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
40602.FFEA 307.6 EUR
40602.FF 40602.FI
hořčík ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.125 mm (0.005 in)
hořčík
Vzorec: Mg
Mw: 24,3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ADR: 4.1,III