Tlačiť
hořčík ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
43298.30EA 1355.95 EUR
43298.30 43298.09 43298.18
hořčík ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
hořčík
Vzorec: Mg
Mw: 24,3 g/mol
Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
OSN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675