Tlačiť
hořčík, cubes ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Length: 19mm (0.75in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
45119.KFEA 90.61 EUR
45119.KF
hořčík, cubes ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Length: 19mm (0.75in)
hořčík
Vzorec: Mg
Mw: 24,3 g/mol
Teplota varu: 1107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085308
Číslo CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
OSN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675