Tlačiť
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
10747.G9EA 335.57 EUR
10747.G9 10747.G5 10747.H8 10747.H4
Hliník ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hliník
Vzorec: Al
Mw: 26,98 g/mol
Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134029
Číslo CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321