Tlačiť
Hliník ≥99.9995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
43429.BQEA 431.78 EUR
43429.BQ 43429.BU
Hliník ≥99.9995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Hliník
Vzorec: Al
Mw: 26,98 g/mol
Teplota varu: 2327 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134029
Číslo CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321