Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
43414.22EA
818.02
EUR
43414.22
43414.14
Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indium
Vzorec:
In Mw: 114,82 g/mol Teplota varu: 2072 °C Teplota tavenia: 156,6 °C Hustota: 7,310G/CC Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |