Tlačiť
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type2
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
38008.18EA 293.22 EUR
38008.18 38008.09 38008.30
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type2
Glassy carbon
Vzorec: C
Mw: 12,01 g/mol
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818