Tlačiť
Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Dodávateľ: Thermo Scientific
38009.DJEA 241.45 EUR
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
Glassy carbon, rods, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Mw: 12,01 g/mol
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818