Tlačiť
Glassy carbon, plate, Thickness: 1 mm (0.04 in) Type 1
Dodávateľ: Thermo Scientific
38024.GHEA 1716.09 EUR
38024.GH 38024.FI
Glassy carbon, plate, Thickness: 1 mm (0.04 in) Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Mw: 12,01 g/mol
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818