Tlačiť
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Dodávateľ: Thermo Scientific
42824.DJEA 319.4 EUR
42824.DJ 42824.DM 42824.DR 42824.DT
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Vzorec: C
Mw: 12,01 g/mol
Teplota tavenia: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818