Tlačiť
Grafit ≥99.9995% (metals basis), rods, Length: 102mm (4in), Ø 6.15mm (0.242in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
40766.KDEA 414.43 EUR
40766.KD
Grafit ≥99.9995% (metals basis), rods, Length: 102mm (4in), Ø 6.15mm (0.242in)
Grafit
Vzorec: C
Mw: 12,01 g/mol
Teplota tavenia: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560