Tlačiť
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
40795.TCEA 450.5 EUR
40795.TC 40795.TD 40795.TA 40795.TB
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Grafit
Vzorec: C
Mw: 12,01 g/mol
Teplota tavenia: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144065
Číslo CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560