Tlačiť
křemík ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
36376.DMEA 457.22 EUR
36376.DM 36376.HF
křemík ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
křemík
Vzorec: Si
Mw: 28,09 g/mol
Teplota varu: 2355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085311
Číslo CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635