Tlačiť
křemík ≥99.999% (metals basis), granular virgin poly fines
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
38542.22EA 169.53 EUR
38542.22 38542.36 38542.14
křemík ≥99.999% (metals basis), granular virgin poly fines
křemík
Vzorec: Si
Mw: 28,09 g/mol
Teplota varu: 2355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085311
Číslo CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635