Tlačiť
křemík ≥99.9999% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.375 in), Ø 9.5 mm (0.375 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
43926.14EA 491.32 EUR
43926.14
křemík ≥99.9999% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.375 in), Ø 9.5 mm (0.375 in)
křemík
Vzorec: Si
Mw: 28,09 g/mol
Teplota varu: 2355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085311
Číslo CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635