Tlačiť
Síra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
28260.234EA 67.67 EUR
28260.234
Síra ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Síra
Vzorec: S
Mw: 32,07 g/mol
Teplota varu: 445 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 113…119 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085316
Číslo CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
OSN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09142
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Ignition residue Max. 0.04 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
S (Sulphide) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm