Tlačiť
Zlato ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
13394.KGEA 362.38 EUR
13394.KG 13394.KJ 13394.KM
Zlato ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196,97 g/mol
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526