Tlačiť
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
14728.CBEA 1692.82 EUR
14728.CB 14728.BS 14728.BW
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196,97 g/mol
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526