Tlačiť
Zlato ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
40931.FFEA 603.71 EUR
40931.FF 40931.FI 40931.FY 40931.GH
Zlato ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196,97 g/mol
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526