Tlačiť
Zlato ≥99.96% (metals basis), flakes APS 1,5-3,0 µm
42151.03EA 247.25 EUR
42151.03 42151.06
Zlato ≥99.96% (metals basis), flakes APS 1,5-3,0 µm
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196,97 g/mol
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526