Tlačiť
Zlato ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.00024 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
44138.FFEA 559.15 EUR
44138.FF
Zlato ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.00024 in)
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196,97 g/mol
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526