Tlačiť
stříbro hard ≥99.95% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
00501.FSEA 143.53 EUR
00501.FS 00501.GT
stříbro hard ≥99.95% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
stříbro
Vzorec: Ag
Mw: 107,87 g/mol
Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003397
Číslo CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647