Tlačiť
stříbro ≥99.99% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
41266.KSEA 894.91 EUR
41266.KS
stříbro ≥99.99% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
stříbro
Vzorec: Ag
Mw: 107,87 g/mol
Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003397
Číslo CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647