stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
42474.HPEA
1959.38
EUR
42474.HP
42474.GH
42474.FI
stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
stříbro
Vzorec:
Ag Mw: 107,87 g/mol Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |