Tlačiť
Kadmium ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
11369.GHEA 488.44 EUR
11369.GH 11369.FI
Kadmium ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Kadmium
Vzorec: Cd
Mw: 112,41 g/mol
Teplota varu: 765 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 321 °C
Hustota: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649