Tlačiť
Titan, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
40918.FLEA 158.52 EUR
40918.FL 40918.HB 40918.GT
Titan, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Titanium
Vzorec: Ti
Mw: 47,88 g/mol
Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610