Zirconium ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
00416.BWEA
135.15
EUR
00416.BW
00416.CB
Zirconium ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Vzorec:
Zr Mw: 91,22 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |