Tlačiť
Zirconium ≥99.2% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
14191.22EA 115.74 EUR
14191.22 14191.36
Zirconium ≥99.2% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Zirconium
Vzorec: Zr
Mw: 91,22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
ADR: 4.2,III