Tlačiť
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
42510.18EA 175.06 EUR
42510.18 42510.09
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Vzorec: Zr
Mw: 91,22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9