Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
42556.QJEA
109.62
EUR
42556.QJ
42556.QK
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Vzorec:
Zr Mw: 91,22 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |