Zirconium ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.20 mm (0.008 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
44752.GIEA
115.14
EUR
44752.GI
44752.GR
44752.IB
Zirconium ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.20 mm (0.008 in)
Zirconium
Vzorec:
Zr Mw: 91,22 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |