Tlačiť
Niob ≥99.95% (metals basis excluding Ta), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
40883.KSEA 576.57 EUR
40883.KS
Niob ≥99.95% (metals basis excluding Ta), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Niobium
Vzorec: Nb
Mw: 92,91 g/mol
Teplota varu: 3700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2468 °C
Hustota: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011126
Číslo CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5