Tlačiť
Niob, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.178 mm (0.007 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
40916.FLEA 518.53 EUR
40916.FL
Niob, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.178 mm (0.007 in)
Niobium
Filtration, electrodes
Vzorec: Nb
Mw: 92,91 g/mol
Teplota varu: 3700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2468 °C
Hustota: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011126
Číslo CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5