Tlačiť
Niob ≥99.8% (metals basis excluding Ta), powder -60 mesh (max. 1% Ta)
Dodávateľ: Thermo Scientific
10276.36EA 685.9 EUR
10276.36 10276.14 10276.22
Niob ≥99.8% (metals basis excluding Ta), powder -60 mesh (max. 1% Ta)
Niobium
Vzorec: Nb
Mw: 92,91 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011126
Číslo CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
OSN: 3089
ADR: 4.1,II