Tlačiť
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
40674.G5EA 308.75 EUR
40674.G5 40674.G6 40674.G1
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tantalum
Vzorec: Ta
Mw: 180,95 g/mol
Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223