Tlačiť
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
10030.A1EA 573.74 EUR
10030.A1 10030.06 10030.18 10030.30
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Molybden
Vzorec: Mo
Mw: 95,94 g/mol
Teplota varu: 5560 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2622 °C
Hustota: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003465
Číslo CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
OSN: 3089
ADR: 4.1,III