Tlačiť
Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
42358.22EA 224.07 EUR
42358.22 42358.14
Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Molybden
Vzorec: Mo
Mw: 95,94 g/mol
Teplota varu: 3617 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003465
Číslo CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317