Tlačiť
Wolfram ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
10416.GHEA 321.68 EUR
10416.GH 10416.FI 10416.HW
Wolfram ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Tungsten
Vzorec: W
Mw: 183,84 g/mol
Teplota varu: 5660 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945