Tlačiť
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
14512.H9EA 777.08 EUR
14512.H9 14512.G9 14512.H4
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.00059 in)
Tungsten
Vzorec: W
Mw: 183,84 g/mol
Teplota varu: 5660 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945