Tlačiť
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
39749.22EA 85.36 EUR
39749.22 39749.36 39749.A3
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Tungsten
Vzorec: W
Mw: 183,84 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
OSN: 3089
ADR: 4.1,III