Tlačiť
Kobalt ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
43226.QJEA 194.42 EUR
43226.QJ 43226.QK
Kobalt ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58,93 g/mol
Teplota varu: 2870 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488