Tlačiť
Železo 99+% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
14246.H2EA 1050.08 EUR
14246.H2
Železo 99+% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Železo
Vzorec: Fe
Mw: 55,85 g/mol
Teplota varu: 3000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010999
Číslo CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109