Tlačiť
Paladium 99.9% (trace metals basis), sponge
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO268150010EA 461.36 EUR
ACRO268150010
Paladium 99.9% (trace metals basis), sponge
Palladium
Vzorec: Pd
Mw: 106,420 g/mol
Teplota varu: 3167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1555 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
OSN: 3089
Merck Index: 12,07121
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %