Tlačiť
Paladium ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Dodávateľ: Thermo Scientific
12056.FFEA 2922.71 EUR
12056.FF 12056.FI
Paladium ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Palladium
Vzorec: Pd
Mw: 106,420 g/mol
Teplota varu: 3167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121