Tlačiť
Platina ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
11509.FIEA 1724.96 EUR
11509.FI 11509.FF 11509.GH
Platina ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689