Tlačiť
Platina ≥99.995% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
12058.FIEA 0 EUR
12058.FI 12058.FF
Platina ≥99.995% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689