Tlačiť
Platina, wire for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
14361.BUEA 370.28 EUR
14361.BU 14361.BY
Platina, wire for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1769 °C
Hustota: 21,45G/CC
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689